Merck
SYNC201120
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD hose connections
joint: ST/NS 14/20, jacket L 120 mm
別名:
Synthware C201120, Straight condenser
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C201120
ジャケット長
120 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Synthware Liebig condenser features a 120 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (14/20) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)