Merck
SYNC259300
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 19/22, jacket L 300 mm, hose size 8 mm
別名:
Synthware C259300, Bulb condenser
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C259300
ホースサイズ
8 mm
ジャケット長
300 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)