Merck
Z256803
Ace Allihn condenser with Ace-Thred hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/40
メーカー/製品名
Ace Glass 5946118
ジャケット長
300 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Fitted with #7 Ace-Thred hose connections for 0.25 in. I.D. tubing. Features threaded inlet/outlet connections that incorporate UHDPE (ultra-high-density PE) connectors and nylon bushings to make easy connect/disconnect of coolant tubing. The bushing compresses the connector and a silicone O-ring for a leaktight seal. Approximately one bulb per 50mm.
法的情報
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)