ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C351420
コイル長
100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Coil section is 100 mm in height.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック