Merck
Z224170
Sigma-Aldrich
Chem-FLEX tubing clamp
for tubing o.d., 23/64 ‑ 23/64 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105108
NACRES:
NB.35
詳細
For tubing CHEM-FLEX 106, 125
特徴
for tubing o.d. 23/64 ‑ 23/64 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Noncorroding, lightweight nylon clamps secure CHEM-FLEX tubing to transfer needles and fittings.
法的情報
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)