Merck
Z503282
Sigma-Aldrich
Scienceware® Delrin® screw clamp
pkg of 3 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 3 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H18212-0000
詳細
Accepts flexible tubing up to 14 mm O.D. Autoclavable.
法的情報
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)