物質
Nylon
特徴
for tubing with a 6.4 mm O.D.
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H18225-0000
詳細
Side opening tube clamp permits installation onto tubing without disconnecting from apparatus or interrupting operation.
特徴および利点
- Constructed of durable nylon for long life and good chemical resistance
- Accepts any tubing up to 6.4mm (1/4") O.D
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)