Merck
BR134080
BRAND® flow indicator
for tubing I.D. 6-11 mm
別名:
Flow indicator, Tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105108
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 134080
関連するカテゴリー
詳細
Styrene- acrylonitrile (SAN), transparent. This useful device optimizes cooling water flow during distillation. This helps to decrease operating costs by reducing water consumption. Operating pressure max. 2 bar, operating temperature for SAN max. 30 °C. For tubing of inner-Ø 6-11 mm.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)