メーカー/製品名
Bel-Art H19935-0000
詳細
Gives immediate visual indication of cooling-water (or gas) flow by rotation of white ball in the circular channel. A minimum water flow of 50 mL/min (indicator in horizontal position) or 140 mL/min (indicator in vertical position) will actuate the ball. With air, the corresponding minimum flow rates are 3 and 8 L/min. Maximum pressure is 50 psig with water and 10 psig with air.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)