Merck
Z743487
アルミ製加熱冷却ブロック
for 384-well plates, 384-wells in centre, 10 on sides (4 x 1.5 mL & 6 x 0.5 mL)
別名:
dry block, plate cooling block, plate heating block, tube cooling block, tube heating block
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.77
特徴
for 384-well plates, 384-wells in centre, 10 on sides (4 x 1.5 mL & 6 x 0.5 mL)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech CHAM-3840
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
各冷却チャンバーは、挿入されたチューブを囲む固体アルミニウムブロックで、高温または低温の持続を保証します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)