Merck
Z171689
Ace double-jacketed coiled condenser
jacket L 250 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint ST/NS24/40
メーカー/製品名
Ace Glass 595513
ジャケット長
250 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Extra cooling capacity for volatile materials. Compact design retards diffusion.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)