おすすめの製品
AC/DC入力
120 V AC
120 V / 1200 watts, 10 A (model 210 and 210/T)
220-240 V / 1200 watts, 5 A (model 310)
特徴
thermocouple type K
for mantles upto 5 L
メーカー/製品名
Model 210
温度測定範囲
-50-200 °C
accuracy: 0.1 °C (1 mL to 12 L)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
タイマーなし
法的情報
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)