Merck
Z248215
Sigma-Aldrich
J-KEM®ベーシック温度コントローラー
Model 210/T, temperature -200-250 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
AC/DC入力
120 V AC
120 V / 1200 watts, 10 A (model 210 and 210/T)
220-240 V / 1200 watts, 5 A (model 310)
特徴
thermocouple type T
for mantles upto 5 L
メーカー/製品名
Model 210/T
温度測定範囲
-200-250 °C
accuracy: 0.1 °C (1 mL to 12 L)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
研究用の温度コントローラーは、自動調整、設定温度の温度オーバーシュートを実質的に回避する固体エレクトロニクスの出力回路付きPIDプロセスコントローラーが特長です。
  • 様々な器具や装置を0.1°Cの精度で調温します。
  • ヒーティングマントル、ホットプレート、オーブン、ヒーティングブロックなどを調温します。
  • 安全な100%固体エレクトロニクス、二重ヒューズ付き、破壊不能な熱電対プローブ、自動オーバー温度回路。
  • PC管理およびデータ記録用にUSB 2.0およびRS232通信ポート。
  • PC管理およびエクセルまたはテキストファイルでのデータ記録用に無料のWindowsソフト。多段階温度勾配やストリップチャートのリアルタイム表示を行います。
モデル内容:10フィート(3048mm)の延長ケーブルと14/20ジョイント付きPTFE製プローブアダプターが付いた、直径1/8インチ(3.175mm)×長さ12インチ(304.8mm)のPTFEコート付きSS熱電対プローブ。
モデル310用Schukoプラグ。
タイマーあり
法的情報
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)