Merck
Z248274
Sigma-Aldrich
J-KEM®安全温度コントローラー
model 270, temperature -50-1,200 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
AC/DC入力
120 V / 1800 V, 15 A
特徴
thermocouple type K
メーカー/製品名
model 270
温度測定範囲
-50-1,200 °C
accuracy: ±-0.1 °C (1 mL - 22 L)
詳細
確実な安定性を求められる用途に適した設計です。デジタル温度コントローラと独立したバックアップコントローラの両方を同じキャビネット内に備えることにより、安全性を最重視すべき反応の調節に100%の冗長性を持たせています。設定温度を主要デジタル計器に入力してから、上限温度をバックアップデジタル計器に入力します。両方の計器が反応をモニタリングし、電気的故障や過熱状態に陥った場合は、残った方の計器が調節を担い、電源を完全に止めます。
  • マントルヒーター、ホットプレート、オーブン、ヒートブロックなどを制御します。
  • 安全な100%固体エレクトロニクス、二重ヒューズ付き、壊れにくい熱電対プローブ、自動化された過熱回路
  • 200シリーズモデルは立ち上がり温度から設定温度までの温度調節をプログラム可能
  • シリアル通信によるPC管理とデータロギングが可能
  • 最大22 Lの大型のヒーターおよびマントル用の電源コンセント2個
  • 過熱回路により加熱停止とアラーム
  • USB 2.0とRS232の両方の通信ポートによるPC管理とデータロギングが可能
モデル構成:直径1/8インチ×長さ12インチ、PTFEコート、10フィートの延長ケーブルと14/20ジョイント付きPTFE製プローブアダプターが付属したSS製熱電対プローブ。器具や装置を0.1°Cの精度で調温します。
法的情報
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)