おすすめの製品
AC/DC入力
120 V (AC)
メーカー/製品名
BriskHeat BIH101100LGD
パラメーター
0-250 °C temp. range
W × L
1 in. × 10 ft
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Supplied with SDC controller-compatible plug.
- Fiberglass knitted and double braided outer sheath cover
- Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
- Power density: 9.6 watts/in2 (0.015 watts/mm2)
- Temperature controller required
- Maximum exposure temperatures up to 482 °F (250 °C)
- Includes 9 in. (230 mm) long high temperature tie downs for easy installation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)