おすすめの製品
AC/DC入力
120 V (AC)
メーカー/製品名
BriskHeat BWH101020LD
パラメーター
0-760 °C temp. range
W × L
1 in. × 2 ft
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Supplied with SDC controller-compatible plug
- High temperature Samox® knitted and braided used in construction
- Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
- Double braided outer sheath cover
- Temperature controller required (not included)
Maximum exposure temperature:
BWH series:1400°F (760°C)
Power density:
BWH series: Standard: 13.1 watts/in2 (0.020 watts/mm2)
Wide†: 7.7 watts/in2 (0.012 watts/mm2)
† 1.75 in. (44 mm) wide tape or greater.
法的情報
Samox is a registered trademark of BriskHeat Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)