Merck
Z764272
Briskheat heating tape, fiberglass, grounded
W × L 1 in. × 6 ft, AC/DC input 120 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102405
AC/DC入力
120 V (AC)
メーカー/製品名
BriskHeat BIH101060LGD
パラメーター
0-250 °C temp. range
W × L
1 in. × 6 ft
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Supplied with SDC controller-compatible plug.
  • Fiberglass knitted and double braided outer sheath cover
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Power density: 9.6 watts/in2 (0.015 watts/mm2)
  • Temperature controller required
  • Maximum exposure temperatures up to 482 °F (250 °C)
  • Includes 9 in. (230 mm) long high temperature tie downs for easy installation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)