詳細
Linear bell-mouthed fitting has sealed-in PE disc, 70 μm porosity, at large end; 30.5 cm (12 in.) L × 6.35 mm (1/4 in.) I.D. Tube is fitted to the other end, 2.54 cm bell (1 in.) O.D.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック