Merck
Z122491
Sigma-Aldrich
Drying tubes with joint
joint: ST/NS 14/20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
ジョイント
joint: ST/NS14/20
L
85 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
乾燥剤領域は25 mLです。
このALDRICH乾燥管はホウケイ酸ガラス製で、屈曲したグースネック、端部がスタンダードなテーパージョイントのデザインです。チューブには、乾燥剤を保持する乾燥剤領域も含まれます。ジョイント部の角度は75°です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)