Merck
Z507679
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #7 Ace-Thred, O.D. × L 7 mm × 135 mm, porosity 4-8 μm (E)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
メーカー/製品名
Ace Glass 943525
外径 × L
7 mm × 135 mm
ポアサイズ
4-8 μm porosity (E)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip is suitable for fine dispersion.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)