Merck
Z685011
Ace sparger with hose barb
stopcock size 0-3 mm, L × O.D. 400 mm × 10 mm, porosity 145-174 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
メーカー/製品名
Ace Glass 6452-03
L × 外径
400 mm × 10 mm
栓サイズ
0-3 mm
ポアサイズ
145-174 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Aceフリットボトムの噴霧管で、各種多孔度において使用できます。上端部には0~3か0~5 mmのストップコック、側面には90°のアーム型ホースコネクションがあります。外径10 mmの噴霧管は#11以内のAce-Thred、外径14 mmの噴霧管は#15以内のAce-Thredに適合します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)