Merck
SYNF260810X
Synthware fritted gas dispersion tube
disc diam. 10 mm, porosity: extra coarse, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
別名:
Synthware F260810X, glass gas dispersion tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
物質
colorless tube
glass tube
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F260810X
ディスク直径
10 mm
ステム外径 × L
8 mm × 150 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stem is 8 mm O.D × 150 mm length, XC stands for extra coarse porosity.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)