Merck
Z743683
Tough-Tags, sidewall
white, L × W 1.50 in. × 0.25 in., pkg of 1000 Roll
別名:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 1000 Roll
メーカー/製品名
Diversified Biotech TT-SWALL
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W
1.50 in. × 0.25 in.
white
詳細
Tough-Tags for multiwell plate sidewalls
  • Temperature resistant from -40°C to 150°C
  • Accept many marking instruments
  • Sized perfactly to fit microplate sidewalls
法的情報
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)