Merck
Z744112
Direct Thermal Cryo-Tags®
white, W × L 1.69 in. × 0.75 in., pack of 500 ea (labels per rolllabels)
別名:
cryogenic vial labels, freezer labels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
物質
white
包装
pack of 500 ea (labels per roll
labels)
メーカー/製品名
Diversified Biotech DTCR-7500
テクニック
cryopreservation: suitable
W × L
1.69 in. × 0.75 in.
詳細
Temperature Range: 70°C to -196°C
アプリケーション
Cryogenics
法的情報
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech