物質
polyolefin
white
包装
pack of 1,700 ea (85 labels per sheet)
メーカー/製品名
Diversified Biotech LCRY-1700
パラメーター
70 to -196 °C temp. range
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W
1.28 in. × 1/2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ワードプロセッシングの便利さと自動化により、多くの1.5 mLまたは2 mLマイクロ遠心チューブに標識を付けます。化学的に不活性な標識はしっかり接着され、オートクレーブ、凍結(液体窒素を含む)、ほとんどの有機溶媒、および腐食剤に耐えます。シートは、レーザー印刷を受け入れるために特別にトップコートされます。薄いフィルムと非逆走性接着剤は、標識付きチューブが遠心分離機のローターに結合しないことを意味します。
- 液相および気相窒素、沸騰水浴(100°C)、オートクレーブおよび適度なオーブン温度(150°C)を含む-196~150°Cの温度に耐える
- 化学的に不活性で、ほとんどの有機溶媒と腐食剤に耐える。
- ほとんどのプラスチック、ガラス、および金属にクラッキング、剥離、または劣化なしで付着する。
- 耐熱性ステイフラットシートは、特別にトップコートされているため、レーザー印刷を受け入れ、レーザープリンターに詰まらない。
- 柔軟なポリオレフィン†標識素材およびアクリル接着剤製。この独自の組み合わせにより、温度変動とともに伸縮し、強力な接着結合をもたらす。
特徴および利点
レーザーCryo-Babies®:
- ガラスまたはプラスチックのスライドに付着する耐溶剤性接着剤
- 液体窒素中のフラッシュ/スナップ凍結、100℃の沸騰水槽、150℃までの乾熱に耐えます
- 長期低温保存条件と従来の冷凍庫保存条件の両方に耐えます
- Withstand temperatures from -196°C to 150°C including liquid and vapor phase nitrogen, boiling water baths (100°C), autoclaving and moderate oven temperatures (150°C).
- Chemically inert, resist most organic solvents and caustic agents.
- Will adhere to most plastics, glass and metals without cracking, peeling or degrading.
- Heat-resistant, stay-flat sheets are specially top-coated to accept laser printing and will not jam in laser printers.
- Made with a flexible, polyolefin† label material and acrylic adhesive.
- This unique combination expands and contracts together with temperature fluctuations resulting in a strong adhesive bond
法的情報
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック