Merck
Z376914
Sigma-Aldrich
Cryo-Tagラベル
white, W × L 0.75 in. × 1.5 in., pkg of 1000 ea per roll
別名:
cryogenic vial labels, freezer labels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
物質
(Polyvinyl)
white
包装
pkg of 1000 ea per roll
メーカー/製品名
Diversified Biotech CRY-2000
テクニック
cryopreservation: suitable
W × L
0.75 in. × 1.5 in.
詳細
Ultra-flexible polyolefin labels with -196°C ultra-low temperature adhesive that sticks to plastic, glass, and metals. Will not become brittle and fall off, even in vapor-phase or liquid nitrogen down to −196°C. Also withstand boiling water and dry heat up to 80°C.
法的情報
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8