Merck
Z507776
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip, 15° bend
fits flask, 3000 ‑ 5000 mL, porosity 145-174 μm (A)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
特徴
fits flask 3000 ‑ 5000 mL
メーカー/製品名
Ace Glass 720407
外径 × L
7 mm × 330 mm
ポアサイズ
145-174 μm porosity (A)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fit #7 Ace-Thred
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)