詳細
Efficiently condenses vapors for rapid solvent removal. Vapors rise up the inner tube and condense on the highly efficient spiral path.
Features:
• Replaces traditional 3-piece distillation set-up
• Compact size, only 30 cm high
• Use under vacuum or at atmospheric pressure
• Water cooled jacket
Features:
• Replaces traditional 3-piece distillation set-up
• Compact size, only 30 cm high
• Use under vacuum or at atmospheric pressure
• Water cooled jacket
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)