Merck
SYND251014
Synthware Vigreux microscale distillation head
joint: ST/NS 14/20, immersion depth 25 mm
別名:
Synthware D251014, short path, distilling head
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware D251014
浸漬深度
25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With Vigreux Indentations, used with 25 mm immersion thermometer, and D27 distillation receiver.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)