ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware D451414
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For easy separation of water from reaction or distillation system. Graduated with 2 mm PTFE stopcock.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック