ジョイント
joint: ST/NS29/32
キャパシティ
100 mL
サイドアームクリアランス
100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Suggested flask size: 5 L - 12 L
水よりも軽い溶媒を用いた共沸蒸留用にデザインされています。各Dean-Starkトラップには4 mm 内径のPTFEストップコックが標準で付いています。 12 mLおよび25 mLトラップは内径2 mmのストップコックを使用します。厚手のアルミニウム製マントルヒ-タ-に対して十分なゆとりがあります。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック