詳細
Suggested flask size: 22 L - 50 L
水よりも軽い溶媒を用いた共沸蒸留用にデザインされています。各Dean-Starkトラップには4 mm 内径のPTFEストップコックが標準で付いています。 12 mLおよび25 mLトラップは内径2 mmのストップコックを使用します。厚手のアルミニウム製マントルヒ-タ-に対して十分なゆとりがあります。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)