Merck
SYNF110665
Synthware Dewar flask, tall form with metal housing
flask capacity 665 mL, tall form with metal housing
別名:
Synthware F110665
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
aluminum flask
ジョイント
Joints neck (70)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F110665
I.D. × depth
7 cm × 19.5 cm
フラスコ容量
665 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dewar flask with weighted metal base for stability and with a full-length aluminum housing which extends to the top rim for added protection.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)