Merck
SYNF234030C
Synthware chromatography column with vacuum connection and fritted disk
joint: ST/NS 24/40, O.D. × L 40 mm × 300 mm, Disc porosity: coarse
別名:
Synthware F234030C, glass chromatography column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
グレード
for chromatography
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F234030C
外径 × L
40 mm × 300 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Short column with lower 24/40 joint and hose connection for vacuum. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)