Merck
SYNF321200L
Synthware pear shaped flask
200 mL, joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware F321200L, pear shape glass flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F321200L
キャパシティ
200 mL
200 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Heavy wall design.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)