Merck
SYNF352440M
Synthware fritted filter tube with glass stopcocks
joint: ST/NS 24/40, disc O.D. 36 mm, porosity: medium
別名:
Synthware F352440M, Filter tubes with fritted disc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
物質
colorless tube
glass tube
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F352440M
ディスク外径
36 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With two 2 mm glass stopcocks having constant pressure retention devices.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)