Merck
Z244015
ACE マニホールド、ネジ式ストップコック付き
positions, 3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.79
特徴
positions 3
メーカー/製品名
Ace Glass 872950
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリース不要の真空/気体マニフォールドで、0~4 mmの高真空PTFE、取り出し用の三方向ストップコックがあります。各マニフォールドチューブの一方の端は簡単に洗浄できる#7 Ace-Thredです。端にはFETFE® O-リング付きのナイロンストッパー/プラグが付いています。ポート接続部の外径は8 mmです。真空と気体の接続部は外径1/2インチ(1.3 cm)です。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)