Merck
Z530697
Sigma-Aldrich
Aldrich® ジョイント付き真空マニホールド
positions, 3, joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.79
ジョイント
joint: ST/NS24/40
特徴
positions 3
L
300 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
実用的な設計で、250 mLフラスコをKeck®クリップをはめてセットできる隙間があります。マニホールドは、<ST/>14/20、<ST/>24/40、<ST/>29/32のいずれかのジョイントでご利用いただけます。ガラス製二方コックには4 mmの穴があります。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)