詳細
デュアルバンクマニホールドには 0~10 mm内径の高真空PTFE バルブが付いています。
注:Aldrichブランドのガラス器具に付属しているPTFEバルブは、当社ガラス製品部門で検査ずみの高品質PTFEバルブです。
注:Aldrichブランドのガラス器具に付属しているPTFEバルブは、当社ガラス製品部門で検査ずみの高品質PTFEバルブです。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック