特徴
positions 5
メーカー/製品名
Ace Glass 872954
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリース不要の真空/気体マニフォールドで、0~4 mmの高真空PTFE、取り出し用の三方向ストップコックがあります。各マニフォールドチューブの一方の端は簡単に洗浄できる#7 Ace-Thredです。端にはFETFE® O-リング付きのナイロンストッパー/プラグが付いています。ポート接続部の外径は8 mmです。真空と気体の接続部は外径1/2インチ(1.3 cm)です。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック