詳細
注:J Youngバルブは現在販売されていません。シグマ アルドリッチが試験および認定を行った高品質バルブが他にございますので、そちらをお求めください。
デュアルバンクマニホールドには 0~10 mm内径の高真空PTFE バルブが付いています。
注:Aldrichブランドのガラス器具に付属しているPTFEバルブは、当社ガラス製品部門で検査ずみの高品質PTFEバルブです。
注:Aldrichブランドのガラス器具に付属しているPTFEバルブは、当社ガラス製品部門で検査ずみの高品質PTFEバルブです。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック