Merck
SYNF364019M
Synthware Buchner funnel with inner joint
60 mL, joint: ST/NS 19/22, frit O.D. 40 mm, porosity: medium
別名:
Synthware F364019M, glass filter funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F364019M
キャパシティ
60 mL
60 mL
フリット外径
40 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)