Merck
SYNF932450
Synthware filter funnel with perforated plate
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 50 mm
別名:
Synthware F932450
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.51
ディスク直径:
24 mm
プレート外径:
50 mm
メーカー/製品名:
Synthware F932450
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F932450
ディスク直径
24 mm
プレート外径
50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
O.D. of disc is 24 mm.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)