物質
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F580850
キャパシティ
50 mL
チューブ外径 × L
28 mm × 120 mm
バルブサイズ
0-8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)