Merck
SYNF580025
Synthware storage tube with high vacuum valve
25 mL, valve size 0-4 mm, tube O.D. × L 26 mm × 110 mm
別名:
Synthware F580025, Schlenk tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121700
NACRES:
NB.51
物質
colorless tube
glass tube
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
Push fit
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech F580025
キャパシティ
25 mL
25 mL
チューブ外径 × L
26 mm × 110 mm
チューブ直径
26 mm
バルブサイズ
0-4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)