ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F612460
キャパシティ
60 mL
60 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With PTFE adjustable bore metering plug. Turning the adjustment knob allows flow rate to be controlled from full flow to drop wise. The metering plug completely solves the problems of sudden overflow or non-flow during addition of reagents.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)