Merck
SYNF67241L
Synthware pressure equalizing addition funnel with PTFE stopcock in equalizing line
1000 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE
別名:
Synthware F67241L, addition funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F67241L
キャパシティ
1000 mL
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With straight bore PTFE stopcock in pressure equalizing line, graduated.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)