メーカー/製品名
F740027
外径
27 mm
詳細
Synthware™ micro funnel is designed for use with microscale applications. Its narrow neck allows for accurate pouring into small containers or tubes, minimizing spillage and ensuring efficient handling of samples. The glass material provides chemical resistance and visibility of the contents.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)