Merck
SYNF650010C
Synthware Hirsch micro funnel
capacity 7 mL, disc O.D. 10 mm, stem O.D. 7 mm
別名:
Synthware F650010C, filter micro funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.51
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
F650010C
キャパシティ
7 mL
ディスク外径
10 mm
ディスク直径
10 mm
ステム外径
7 mm
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)