Merck
Z247448
Coors Hirsch funnel
capacity 20 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
詳細
Filter Paper Diameter (mm): 13-15
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Coorstek 66298
キャパシティ
20 mL
プレート直径
16 mm
上部外径
55 mm
直径
11 mm, perforated
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Porcelain with fixed perforated plate. Glazed except for rim.
アプリケーション
The Coors porcelain funnel is suitable to promote filtration and channel flow.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)